4-Chlorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Chlorobenzonitrile
A14524.0B A14524.18 A14524.30
A14524.0BEA 747 EUR
A14524.0B A14524.18 A14524.30
4-Chlorbenzonitril ≥99%
4-Chlorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 623-03-0 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 1072122 MDL No.: MFCD00001813
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Dichte: 1,200
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001813
CAS-Nummer: 623-03-0
EINECS: 210-765-4