4-Chlorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Chlorobenzonitrile
SB00343.1
SB00343.10
SB00343.50
MAYBSB00343.1EA
0
EUR
MAYBSB00343.1
MAYBSB00343.10
MAYBSB00343.50
4-Chlorbenzonitril
4-Chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₄ClN Molecular Weight: 137,57 g/mol Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 90…93 °C Dichte: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001813 CAS-Nummer: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...