2,3-Dichlorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14809.06 A14809.14
A14809.06EA 75 EUR
A14809.06 A14809.14
2,3-Dichlorbenzonitril ≥98%
2,3-Dichlorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 6574-97-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 60-65° Boiling Point: 114°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016372
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molecular Weight: 172,01 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016372
CAS-Nummer: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III