2,5-Dichlorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018514-1G
018514-5G
FLUO018514-1GEA
50.3
EUR
FLUO018514-1G
FLUO018514-5G
2,5-Dichlorbenzonitril
2,5-Dichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂N Molecular Weight: 172.01 g/mol Siedepunkt: 269 Schmelzpunkt: 130…132 °C |
MDL:
MFCD00019741 CAS-Nummer: 21663-61-6 EINECS: 244-518-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |