3,4-Dichlorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06163.1 BTB06163.10
MAYBBTB06163.1EA 0 EUR
MAYBBTB06163.1 MAYBBTB06163.10
3,4-Dichlorbenzonitril
3,4-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molecular Weight: 172,01 g/mol
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016379
CAS-Nummer: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III