3,5-Dichlorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CD07878.1 CD07878.10 CD07878.50
MAYBCD07878.1EA 0 EUR
MAYBCD07878.1 MAYBCD07878.10 MAYBCD07878.50
3,5-Dichlorbenzonitril
3,5-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molecular Weight: 172,01 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66 °C
MDL: MFCD00001800
CAS-Nummer: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III