3,5-Dichlorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018516-1G
018516-5G
FLUO018516-1GEA
31.1
EUR
FLUO018516-1G
FLUO018516-5G
3,5-Dichlorbenzonitril
3,5-Dichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂N Molecular Weight: 172,01 g/mol Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 66 °C |
MDL:
MFCD00001800 CAS-Nummer: 6575-00-4 EINECS: 229-495-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |