2-Amino-6-chlorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
018174-25G 018174-5G
FLUO018174-25GEA 152 EUR
FLUO018174-25G FLUO018174-5G
2-Amino-6-chlorbenzonitril
2-Amino-6-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…138 °C
MDL: MFCD00015546
CAS-Nummer: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III