2-Amino-5-chlorbenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-5-chlorbenzoesäurenitril, 4-Chlor-2-cyananilin
B22690.03
B22690.06
B22690.03EA
26
EUR
B22690.03
B22690.06
2-Amino-5-chlorbenzonitril 97%
2-Amino-5-chlorbenzonitril
Purity: 97%
CAS No.: 5922-60-1
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 132-135°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017106
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,58 g/mol Siedepunkt: 132…135 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017106 CAS-Nummer: 5922-60-1 EINECS: 227-651-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |