2-Chlor-6-nitrobenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
A12703.06
A12703.14
A12703.06EA
30.5
EUR
A12703.06
A12703.14
2-Chlor-6-nitrobenzonitril ≥98%
2-Chlor-6-nitrobenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 6575-07-1
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 118-124°
Beilstein Reference: 1369781
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 118…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007203 CAS-Nummer: 6575-07-1 EINECS: 229-496-9 |