2-Chlor-5-nitrobenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24287.06
B24287.14
B24287.22
B24287.06EA
26.7
EUR
B24287.06
B24287.14
B24287.22
2-Chlor-5-nitrobenzonitril ≥99%
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 16588-02-6
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1818642
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 182,57 g/mol Siedepunkt: 119…122 °C (0,6 mmHg) Schmelzpunkt: 104…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007292 CAS-Nummer: 16588-02-6 EINECS: 240-643-6 |