2,3,5-Trichlorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002616-5G 002616-1G
FLUO002616-5GEA 480 EUR
FLUO002616-5G FLUO002616-1G
2,3,5-Trichlorbenzoesäure
2,3,5-Trichlorbenzoesäure
Formel: C₇H₃Cl₃O₂
Molecular Weight: 225.46 g/mol
Siedepunkt: 324
Schmelzpunkt: 171…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060674
CAS-Nummer: 50-73-7