2,3-Dichlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10522.09
A10522.18
A10522.09EA
50.1
EUR
A10522.09
A10522.18
2,3-Dichlorbenzoesäure ≥98%
2,3-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 50-45-3
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1946217
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 191,01 g/mol Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002413 CAS-Nummer: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |