2,3-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
BTB10209.250
BTB10209.1
CHMPBTB10209.250EA
0
EUR
CHMPBTB10209.250
MAYBBTB10209.1
2,3-Dichlorbenzoesäure
2,3-Dichlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 191,01 g/mol Schmelzpunkt: 168,3 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002413 CAS-Nummer: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |