2,4-Dichlorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 135 EUR
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
2,4-Dichlorbenzoesäure 98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: >200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002414
CAS-Nummer: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0