2,4-Dichlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12372.0B A12372.30
A12372.0BEA 116 EUR
A12372.0B A12372.30
2,4-Dichlorbenzoesäure ≥98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-84-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 159-164° Beilstein Reference: 1868192
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 159…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002414
CAS-Nummer: 50-84-0
EINECS: 200-067-8