2,6-Dichlorbenzoesäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
113200250 113200100
ACRO113200250EA 96.4 EUR
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-Dichlorbenzoesäure 98+%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002418
CAS-Nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %