2,6-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001380-25G 001380-100G
FLUO001380-25GEA 39.9 EUR
FLUO001380-25G FLUO001380-100G
2,6-Dichlorbenzoesäure
2,6-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 138…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002418
CAS-Nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9