2-Chlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10832.0B A10832.0I A10832.30
A10832.0BEA 74.1 EUR
A10832.0B A10832.0I A10832.30
2-Chlorbenzoesäure ≥98%
2-Chlorbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 118-91-2 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 138-142° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 907340 Merck Reference: 14,2124 MDL No.: MFCD00002412
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 284…286 °C
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Dichte: 1,544
Flammpunkt: 173 °C (343 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002412
CAS-Nummer: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 14,2124