3,5-Dichlorbenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15168.06
A15168.14
A15168.22
A15168.06EA
25.6
EUR
A15168.06
A15168.14
A15168.22
3,5-Dichlorbenzoesäure ≥99%
3,5-Dichlorobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 51-36-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 2044776
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 191,01 g/mol Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002494 CAS-Nummer: 51-36-5 EINECS: 200-092-4 |