3-Chlorbenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10876.14
A10876.22
A10876.36
A10876.14EA
25.6
EUR
A10876.14
A10876.22
A10876.36
3-Chlorbenzoesäure ≥99%
3-Chlorbenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 535-80-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Odour: Odourless
Melting Point: 154-160°
Boiling Point: 274-276°
Beilstein Reference: 907218
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00002491
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molecular Weight: 156,57 g/mol Siedepunkt: 274…276 °C Schmelzpunkt: 154…160 °C Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002491 CAS-Nummer: 535-80-8 EINECS: 208-618-4 Merck Index: 14,2123 |