4-Chlorbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Chlorbenzoesäure
159250010 159250250 159252500
ACRO159250010EA 113 EUR
ACRO159250010 ACRO159250250 ACRO159252500
4-Chlorbenzoesäure 99%
4-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 240…243 °C
Dichte: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002531
CAS-Nummer: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 13,02144
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 243 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Nitrogen (N) ≤0.001 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)