3,5-Dichloranthranilsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
RDP00048.1
RDP00048.10
RDP00048.50
MAYBRDP00048.1EA
0
EUR
MAYBRDP00048.1
MAYBRDP00048.10
MAYBRDP00048.50
3,5-Dichloranthranilsäure
3,5-Dichloranthranilsäure
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 226…229 °C |
MDL:
MFCD00017088 CAS-Nummer: 2789-92-6 EINECS: 220-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |