4-Chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
103320250 103321000
ACRO103320250EA 46 EUR
ACRO103320250 ACRO103321000
4-Chloranthranilsäure 98%
4-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 231…235 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007778
CAS-Nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %