4-Chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
A10201.18
A10201.14
A10201.22
A10201.30
A10201.18EA
84.4
EUR
A10201.18
A10201.14
A10201.22
A10201.30
4-Chloranthranilsäure 98%
4-Chloranthranilsäure
Purity: 98%
CAS No.: 89-77-0
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 232° dec.
Beilstein Reference: 743349
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 232 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007778 CAS-Nummer: 89-77-0 EINECS: 201-938-5 |