5-Chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
A14329.06
A14329.14
A14329.22
A14329.06EA
37.4
EUR
A14329.06
A14329.14
A14329.22
5-Chloranthranilsäure 98%
5-Chloranthranilsäure
Purity: 98%
CAS No.: 635-21-2
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 639027
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 208 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007838 CAS-Nummer: 635-21-2 EINECS: 211-230-8 |