6-Chloranthranilsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
300500010
300500100
ACRO300500010EA
28.4
EUR
ACRO300500010
ACRO300500100
6-Chloranthranilsäure 99%
6-Chloranthranilsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 143…147 °C |
MDL:
MFCD00051530 CAS-Nummer: 2148-56-3 EINECS: 218-416-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 147 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |