6-Chloranthranilsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
BTB04560.1 BTB04560.10 BTB04560.50
MAYBBTB04560.1EA 0 EUR
MAYBBTB04560.1 MAYBBTB04560.10 MAYBBTB04560.50
6-Chloranthranilsäure
6-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153…154 °C
MDL: MFCD00051530
CAS-Nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8