5-Amino-2-chlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L14501.14 L14501.22
L14501.14EA 55.1 EUR
L14501.14 L14501.22
5-Amino-2-chlorbenzoesäure ≥98%
5-Amino-2-chlorbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 89-54-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2090422
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 185 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007845
CAS-Nummer: 89-54-3
EINECS: 201-916-5