5-Amino-2-chlorbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

BTB01812.250 BTB01812.1
CHMPBTB01812.250EA 0 EUR
CHMPBTB01812.250 MAYBBTB01812.1
5-Amino-2-chlorbenzoesäure
5-Amino-2-chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1,519 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007845
CAS-Nummer: 89-54-3
EINECS: 201-916-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR