5-Amino-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
020066-100G 020066-25G
FLUO020066-100GEA 152 EUR
FLUO020066-100G FLUO020066-25G
5-Amino-2-chlorbenzoesäure
5-Amino-2-chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1,519 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007845
CAS-Nummer: 89-54-3
EINECS: 201-916-5