4-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14982.06
A14982.14
A14982.06EA
36
EUR
A14982.06
A14982.14
4-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure 98%
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 56961-25-2
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 2805751
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017091 CAS-Nummer: 56961-25-2 EINECS: 260-468-9 |