4-Amino-3-chlorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
021888-5G 021888-1G
FLUO021888-5GEA 36.9 EUR
FLUO021888-5G FLUO021888-1G
4-Amino-3-chlorbenzoesäure
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
MDL: MFCD00460423
CAS-Nummer: 2486-71-7
EINECS: 219-630-4