2-Chlor-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Mesalazine EP Impurity Q
161480050
161480250
ACRO161480050EA
142
EUR
ACRO161480050
ACRO161480250
2-Chlor-3-nitrobenzoesäure 98%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Schmelzpunkt: 183…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007069 CAS-Nummer: 3970-35-2 EINECS: 223-590-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to yellow-green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 188 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥92 % |
Specific optical rotation | -31° to -35° (20 °C, 589 nm) (neat) |