2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure, (max. 5% H₂O) 97% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15675.14
A15675.22
A15675.14EA
21
EUR
A15675.14
A15675.22
2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure, (max. 5% H₂O) 97% (Trockengewicht)
2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2497-91-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 2146480
Formel:
C₇H₃ClN₂O₆ Schmelzpunkt: 196…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007070 CAS-Nummer: 2497-91-8 EINECS: 219-684-9 |