5-Chlorvanillinsäure tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
A12841.06
A12841.14
A12841.06EA
53.7
EUR
A12841.06
A12841.14
5-Chlorvanillinsäure tech. 90%, technische Qualität
5-Chlorvanillinsäure
Purity: 90%
CAS No.: 62936-23-6
Molecular Formula: C8H7ClO4
Formula Weight: 202.60
Melting Point: 242-248°
Beilstein Reference: 2648897
Formel:
C₈H₇ClO₄ Molecular Weight: 202.59 g/mol Schmelzpunkt: 242…248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016531 CAS-Nummer: 62936-23-6 EINECS: 263-766-7 |