4-Chlorsalicylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
179840050
179840250
179841000
ACRO179840050EA
25
EUR
ACRO179840050
ACRO179840250
ACRO179841000
4-Chlorsalicylsäure 98%
4-Chlorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅ClO₃ Molecular Weight: 172,57 g/mol Schmelzpunkt: 209…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002449 CAS-Nummer: 5106-98-9 EINECS: 225-829-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 209 to 213 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |