1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
BTB10269.250 BTB10269.1
CHMPBTB10269.250EA 0 EUR
CHMPBTB10269.250 MAYBBTB10269.1
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,4092 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000580
CAS-Nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III