1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
004707-100G 004707-500G
FLUO004707-100GEA 125 EUR
FLUO004707-100G FLUO004707-500G
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Molecular Weight: 164,99 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,4092 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000580
CAS-Nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III