2-Chlor-1,4-difluorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,5-Difluorochlorobenzene
SB01326.1 SB01326.10 SB01326.50
MAYBSB01326.1EA 0 EUR
MAYBSB01326.1 MAYBSB01326.10 MAYBSB01326.50
2-Chlor-1,4-difluorbenzol
2-Chlor-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148,54 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24,6 °C
Dichte: 1,3561 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042571
CAS-Nummer: 2367-91-1