2-Chlor-1,4-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,5-Difluorochlorobenzene
001596-100G 001596-25G
FLUO001596-100GEA 249 EUR
FLUO001596-100G FLUO001596-25G
2-Chlor-1,4-difluorbenzol
2-Chlor-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148,54 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24,6 °C
Dichte: 1,3561 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042571
CAS-Nummer: 2367-91-1