4-Chlor-1,2-difluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluorochlorobenzene
A12924.06
A12924.14
A12924.22
A12924.06EA
33.7
EUR
A12924.06
A12924.14
A12924.22
4-Chlor-1,2-difluorbenzol ≥98%
4-Chlor-1,2-difluorbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Formel:
C₆H₃ClF₂ Molecular Weight: 148.54 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C Dichte: 1.350 Flammpunkt: 32 °C (89 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042572 CAS-Nummer: 696-02-6 ADR: 3 III |