1-Chlor-4-fluorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
208200250
208200050
ACRO208200250EA
46
EUR
ACRO208200250
ACRO208200050
1-Chlor-4-fluorbenzol 98%
1-Chlor-4-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄ClF Molecular Weight: 130.55 g/mol Siedepunkt: 129 Schmelzpunkt: –21.5 °C Dichte: 1.226 g/cm³ Flammpunkt: 29 °C |
MDL:
MFCD00000603 CAS-Nummer: 352-33-0 EINECS: 206-521-1 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |