1-Chlor-4-fluorbenzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene

A13690.14 A13690.22 A13690.36
A13690.14EA 38.7 EUR
A13690.14 A13690.22 A13690.36
1-Chlor-4-fluorbenzol 98%
1-Chlor-4-fluorbenzol

Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 1904542

Formel: C₆H₄ClF
Molecular Weight: 130.55 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.228
Flammpunkt: 29 °C (84 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000603
CAS-Nummer: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR