2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15345.03 A15345.06
A15345.03EA 14.6 EUR
A15345.03 A15345.06
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 84194-36-5 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 118-120°/50mm Beilstein Reference: 3537704 MDL No.: MFCD00042527
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 118…120 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042527
CAS-Nummer: 84194-36-5