2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL4421.1 004421-5G 004421-25G 004421-100G
CHMPFL4421.1EA 0 EUR
CHMPFL4421.1 FLUO004421-5G FLUO004421-25G FLUO004421-100G
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
MDL: MFCD00042527
CAS-Nummer: 84194-36-5