3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SEW00869.1 SEW00869.10
MAYBSEW00869.1EA 0 EUR
MAYBSEW00869.1 MAYBSEW00869.10
3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 66 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
MDL: MFCD00011735
CAS-Nummer: 34328-61-5