3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002148-5G
002148-25G
FLUO002148-5GEA
0
EUR
FLUO002148-5G
FLUO002148-25G
3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Siedepunkt: 66 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 44…46 °C |
MDL:
MFCD00011735 CAS-Nummer: 34328-61-5 |