4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16110.06
A16110.09
A16110.06EA
107
EUR
A16110.06
A16110.09
4-Chlor-2-fluorbenzaldehyd ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 61072-56-8
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 3537705
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158.56 g/mol Schmelzpunkt: 58…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143282 CAS-Nummer: 61072-56-8 |