4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
294140050 294140250
ACRO294140050EA 49.9 EUR
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: 96.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143288
CAS-Nummer: 5527-95-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %